MABN85
Anti-CORO1A Antibody, clone 2E11.2
clone 2E11.2, from mouse
Sinonimo/i:
Coronin-1A, Coronin-like protein A, Clipin-A, Coronin-like protein p57, Tryptophan aspartate-containing coat protein, TACO
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E11.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Coro1A(12721)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected CORO1A in human cerebral cortex issue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected CORO1A in 10 µg of Raji cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1