MABN726
Anti-EphB2 Antibody, clone 2D12C6
ascites fluid, clone 2D12C6, from mouse
Sinonimo/i:
Ephrin type-B receptor 2, EPHB2 protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D12C6, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPHB2(2048) , EphB2(2048)
rat ... EphB2(313633)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: 1:200 to 1:1,000 dilution from a representative lot detected EphB2 in rat cerebellum, pons/midbrain, and hippocampus tissues. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected EphB2 in 10 µg of IMR-32 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
IMR-32 cell lysate