MABN667
Anti-TRPML3 Antibody, clone N268/18
clone N268/19, from mouse
Sinonimo/i:
Mucolipin-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N268/19, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MCOLN3(55283)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL from a representative lot detected TRPML3 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TRPML3 in 10 µg of rat hippocampus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1