MABN543
Anti-Gs protein Antibody, alpha subunit, clone N192/12
clone N192/12, from mouse
Sinonimo/i:
Guanine nucleotide-binding protein G(s) subunit alpha isoforms short, Adenylate cyclase-stimulating G alpha protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N192/12, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
bovine (immunogen homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GNAS(2778)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GS protein, alpha subunit in 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain membrane tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1