MABN449
Anti-Protein capicua homolog (CIC), clone 6E12.1 Antibody
clone 6E12.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Protein capicua homolog, Protein capicua homolog (CIC)
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E12.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CIC(23152)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Protein capicua homolog (CIC) in rat cerebellum tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1