MABN2548
Anti-CLN6 Antibody, clone N400/24
clone N400/24, from mouse
Sinonimo/i:
Ceroid-lipofuscinosis neuronal protein 6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N400/24, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLN6(54982)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected CLN6 in human stomach tissue sections.