MABN2434M
Anti-Retinoschisin Antibody, clone 3R10
clone 3R10, from mouse
Sinonimo/i:
X-linked juvenile retinoschisis protein, RS1-3R10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3R10, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RS1(6247)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Retinoschisin in Western Blotting applications (Min, S.H., et. al. (2005). Mol Ther. 12(4):644-51; Wu, W.W., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(30):28139-46).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Retinoschisin in 10 µg of mouse retinal tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1