MABN2415
Anti-phospho-NHE3 (Ser552) Antibody, clone 14D5
clone 14D5, from mouse
Sinonimo/i:
Sodium/hydrogen exchanger 3, Na(+)/H(+) exchanger 3, Solute carrier family 9 member 3, NHE-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
14D5, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, opossum, bovine, mouse, human
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer552)
Informazioni sul gene
rat ... Slc9A3(24784)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-NHE3 (Ser552) in Western Blotting applications (Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58; Kocinsky, H.S., et. al. (2007). Am J Physiol Renal Physiol. 293(1):F212-8).
ELISA Analysis: A representative lot detected phospho-NHE3 (Ser552) in ELISA applications (Kocinsky, H.S., et. al. (2005). Am J Physiol Renal Physiol. 289(2):F249-58).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Sodium/hydrogen exchanger 3 in lysate from COS-7 cells transfected with wild- type NHE-3 (pSer552). It did not detect NHE-3 in lysate from untransfected COS-7 cells or those transfected with mutated NHE-3 (S552A).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash