MABN2394
Anti-Syntaxin-3B Antibody, clone 12E5
clone 12E5, from mouse
Sinonimo/i:
STX3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12E5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, bovine
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Stx3(20908)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Western Blotting applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunoprecipitation applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunohistochemistry applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Syntaxin-3B in Immunocytochemistry applications (Zulliger, R., et. al. (2015). PLoS One. 10(9):e0138508).
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Syntaxin-3B in 10 µg of human retinal tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1