MABN1594
Anti-WWOX Antibody, clone 12G5
clone 12G5, from rat
Sinonimo/i:
WW domain-containing oxidoreductase
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12G5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WWOX(51741)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected WWOX in human cerebellum and human cerebral cortex tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected WWOX in mouse cerebellum and mouse hindbrain tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected WWOX in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1