MABN125
Anti-DRD4 Antibody, clone 2B9
clone 2B9, from mouse
Sinonimo/i:
D(4) dopamine receptor, D(2C) dopamine receptor, Dopamine D4 receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B9, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Drd4(13491)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected DRD4 in Ntera-2 cells and in rat brain neurons. (Wolstencroft, E.C., et al. (2007). J Mol Histol. 38(4):333-340.)
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected DRD4 in 10µg of mouse brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse brain tissue lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1