MABF978
Anti-GD3, 9-O-acetyl Antibody, clone UM4D4
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Livello qualitativo
Clone
UM4D4
monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgMκ
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected CDw60-positive human PBMCs.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2