Documenti fondamentali
MABF81
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ROR gamma T, clone 6F3.1
clone 6F3.1, from mouse
Sinonimo/i:
Nuclear receptor ROR-gamma, Nuclear receptor RZR-gamma, Nuclear receptor subfamily 1 group F member 3, Retinoid-related orphan receptor-gamma
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F3.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RORC (6097)
Descrizione generale
RORγT (Retinoid-related orphan receptor-gamma t) è una delle due isoforme di RORγ appartenenti alla famiglia dei recettori ormonali nucleari e contiene un singolo dominio di legame al DNA. RORγT è un regolatore negativo dell′espressione di TNFDF6/FASL e della produzione di IL-2 da parte dei linfociti T. La modulazione positiva di RORγT è essenziale per la differenziazione delle cellule TH17. L′inibizione di RORγT è indotta dall′interazione di TGF-β con Foxp3. L′espressione è osservabile prevalentemente nei timociti immaturi e, durante lo sviluppo fetale, esclusivamente nelle cellule induttrici del tessuto linfoide (LTi).
Immunogeno
Proteina ricombinante marcata con tag GST e corrispondente a ROR gamma T umano.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Infiammazione & immunologia
L′anticorpo anti-ROR gamma T, clone 6F3.1, è convalidato per l′uso nei saggi di WB e IH per la rivelazione della recettore ROR gamma T.
Saggio immunoistochimico: una diluizione 1:50 di questo anticorpo ha rivelato il recettore ROR gamma T in tessuto epatico umano normale.
Sottocategoria di ricerca
Infiammazione & meccanismi autoimmuni
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule T47D.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare il recettore ROR gamma T in 10 µg di lisato di cellule T47D.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~55 kDa. In alcuni lisati cellulari si possono osservare due isoforme a ~55 kDa e ~58 kDa.
Stato fisico
Formato: purificata
IgG2aκ monoclonali di topo purificate in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule T47D
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Atsuyo Ikeda et al.
Cancer immunology research, 8(6), 724-731 (2020-04-02)
Innate lymphoid cells (ILC) are responsible for mucosal tissue homeostasis and are involved in the progression and suppression of several types of cancer. However, the effects of ILCs on colorectal cancer are poorly understood. We characterized human ILCs in normal
Hiroki Kanno et al.
Cancer science, 111(8), 3032-3044 (2020-05-26)
Tumor location and immunity play important roles in the progression of colorectal cancer (CRC). This study aimed to investigate the differences in the immunosurveillance pattern between right- and left-sided CRC and analyze their association with clinicopathologic features, including mismatch repair
D Croxatto et al.
Mucosal immunology, 9(6), 1372-1383 (2016-02-26)
Innate lymphoid cells (ILCs) have a central role in innate defenses against pathogens, lymphoid organogenesis, and tissue remodeling. They have been detected in human decidua, however, their role in this tissue remains unclear. Successful pregnancy requires an early inflammatory phase
Tae Gyu Oh et al.
EBioMedicine, 6, 59-72 (2016-05-24)
We have previously reported that RORγ expression was decreased in ER-ve breast cancer, and increased expression improves clinical outcomes. However, the underlying RORγ dependent mechanisms that repress breast carcinogenesis have not been elucidated. Here we report that RORγ negatively regulates
Zhi Li et al.
Nature communications, 7, 11394-11394 (2016-04-22)
Notch has a well-defined role in controlling cell fate decisions in the embryo and the adult epidermis and immune systems, yet emerging evidence suggests Notch also directs non-cell-autonomous signalling in adult tissues. Here, we show that Notch1 works as a