MABF545
Anti-CD152 (CTLA-4) Antibody (mouse), APC, clone UC10-4F10-11
clone UC10-4F10-11, 0.2 mg/mL, from hamster(Armenian)
Sinonimo/i:
Cytotoxic T-lymphocyte protein 4, Cytotoxic T-lymphocyte-associated antigen 4, CTLA-4, CD152
About This Item
Origine biologica
hamster (Armenian)
Livello qualitativo
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
UC10-4F10-11, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Concentrazione
0.2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ctla4(12477)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg of this antibody detected CD152 (CTLA-4) in one million C57Bl/6 splenocytes.