MABF3078
Anti-HLA‑DQA1 Antibody, clone SPV-L3
Sinonimo/i:
DC-1 alpha chain, DC-alpha, HLA class II histocompatibility antigen, DQ alpha 1 chain, HLA-DCA, MHC class II DQA1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SPV-L3, monoclonal
PM
calculated mol wt 27.81 kDa
observed mol wt ~N/A kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
blocking: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2aκ
Sequenza dell’epitopo
Unknown
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Informazioni sul gene
human ... HLA-DQA1(3117)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected HLA-DQA1 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected HLA‑DQA1 in Immunoprecipitation applications (Spits, H., et al. (1984). Eur J Immunol. 14(4):299-304).
Blocking of Intefering Clones: A representative lot blocked the activity of CTL clones JR-2-19 and JR-2-26. (Spits, H., et al. (1984). Eur J Immunol. 14(4):299-304).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2