MABF293
Anti-CD46 Antibody, clone 8A9.1
clone 8A9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Membrane cofactor protein, TLX, Trophoblast leukocyte common antigen, CD46, CD46
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8A9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD46(4179)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: 0.1 µg from a representative lot detected CD46 in 1X10E6 HeLa cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected CD46 in 0.25 µg of human CD46 extracellular domain mIg Fc fusion protein.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1