MABF2774
Anti-Dengue Virus 2 NS1 Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
164, monoclonal
PM
calculated mol wt 48 kDa
Reattività contro le specie
virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ELISA: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Unknown ... POLY(1494449)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by ELISA with DENV2 NS1 recombinant protein.
ELISA Analysis: 1.0 μg/mL of this antibody detected recombinant Dengue Virus 2 NS1 protein.
Tested Applications
ELISA Analysis: A representative lot detected Dengue Virus 2 NS1 in ELISA applications (Bosch, I., et. al. (2020). PLoS Negl Trop Dis.
14(6):e0008203).Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1