MABF240
Anti-hGITR Antibody, clone 108-17
clone 108-17, from mouse
Sinonimo/i:
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Activation-inducible TNFR family receptor, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, CD357
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
108-17, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF18(8784)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected hGITR in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2