MABF2155
Anti-Ricin A Chain Antibody, clone RAC18
clone RAC18, from mouse
Sinonimo/i:
RAC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RAC18, monoclonal
Reattività contro le specie
Ricinus communis
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
inhibition assay: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ELISA Analysis: A representative lot detected Ricin A chain in ELISA applications (Maddaloni, M., et. al. (2004). J Immunol. 172(10):6221-8; Simon, S., et. al. (2015). Toxins (Basel) 7(12):4967-86).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited the enzymatic activity of Ricin. (Maddaloni, M., et. al. (2004). J Immunol. 172(10):6221-8).
Inflammation & Immunology
Qualità
ELISA Analysis: Various dilutions of this antibody detected Ricin A chain in an indirect ELISA.