MABF2127
Anti-Properdin Antibody, clone 3A3E1
clone 3A3E1, from mouse
Sinonimo/i:
Complement factor P
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A3E1, monoclonal
Reattività contro le specie
baboon, rabbit, canine, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CFP(5199)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Properdin in human tonsil tissue sections.
ELISA Analysis: A representative lot detected Properdin in ELISA applications (Blatt, A.Z., et. al. (2016). J Immunol. 196(11):4671-4680).
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Properdin in Purified human properdin.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2