MABF2055
Anti-IDO-2 Antibody, clone 4-3
clone 4-3, from mouse
Sinonimo/i:
Indoleamine 2, 3-dioxygenase 2, Indoleamine 2, 3-dioxygenase-like protein 1, Indoleamine-pyrrole 2, 3-dioxygenase-like protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4-3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ido2(209176)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IDO-2 in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1