MABF2005
Anti-CCR5 (CD195) Antibody, clone HEK/1/85a/7a
clone HEK/1/85a/7a, from rat
Sinonimo/i:
C-C chemokine receptor type 5, C-C CKR-5, CC-CKR-5, CCR-5, CCR5, CHEMR13, HIV-1 fusion coreceptor, CD195
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HEK/1/85a/7a, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CCR5(1234)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CCR5 (CD195) in Flow Cytometry applications (Mueller, A., et. al. (2002). Blood. 99(3):785-91).
Qualità
Flow Cytometry Analysis (FC): 1 µg of this antibody detected C-C chemokine receptor type 5 (CD195) in one million CCR-5 transfected RBL-2H3 cells.