MABF1968
Anti-Microglobulin beta2 Antibody, clone BBM.1
clone BBM.1, from mouse
Sinonimo/i:
B2M
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BBM.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... B2M(567)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited Microglobulin beta2 activity (Parham, P., et. al. (1983). J Biol Chem. 258(10):6179-86).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Microglobulin beta2 in Flow Cytometry applications (Drukker, M., et. al. (2012). Nat Biotechnol. 30(6):531-42).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-1:1,000 dilution from a representative lot detected Microglobulin beta2 in human breast cancer and human tonsil tissues.
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Microglobulin beta2 in 10 µg of MOLT-4 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1