MABF142D
Anti-Ly-6G (mouse), violetFluor® 450, clone 1A8 Antibody
clone 1A8, from rat, violetFluor® 450
Sinonimo/i:
Lymphocyte antigen 6G (Ly-6G), Ly-6G.1, Ly-6G
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Coniugato
violetFluor® 450
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Ly6G(546644)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.