MABF112
Anti-CD70 Antibody, clone TAN 1-7
clone TAN 1-7, from rat
Sinonimo/i:
CD70 antigen, CD27 ligand, CD27-L, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7, CD70
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TAN 1-7, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Cd70(21948)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Functional Blocking Analysis: A representative lot detected CD70 in splenic CD8a+ DCs (Arora, P., et al. (2014). Immunity. 40:105-116).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected CD70 in 10 µg of mouse spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1