MABE989
Anti-Homeodomain-only Protein Antibody, clone 15C1.1
clone 15C1.1, from mouse
Sinonimo/i:
Lung cancer-associated Y protein, Homeodomain-only Protein, Not expressed in choriocarcinoma protein 1, Odd homeobox protein 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
15C1.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HOPX(84525)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Homeodomain-only Protein in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1