MABE988
Anti-Homeobox protein CDX-2 Antibody, clone 7D9.1
clone 7D9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Homeobox protein CDX-2, Homeobox protein CDX-2, CDX-3, Caudal-type homeobox protein 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDX2(1045)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Homeobox protein CDX-2 in 10 µg of human colorectal adenocarcinoma DLD-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1