MABE968
Anti-HLCS Antibody, clone 2C2.1
clone 2C2.1, from mouse
Sinonimo/i:
Biotin--protein ligase, HLCS, Biotin apo-protein ligase, Biotin--[methylmalonyl-CoA-carboxytransferase] ligase, Biotin--[propionyl-CoA-carboxylase [ATP-hydrolyzing]] ligase, Holocarboxylase synthetase, HCS, Biotin--[methylcrotonoyl-CoA-carboxylase] ligas
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2C2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HLCS(3141)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Metabolic Hormones & Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected HLCS in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1