MABE927
Anti-SAE2 Antibody, clone 7H8.1
clone 7H8.1, from mouse
Sinonimo/i:
SUMO-activating enzyme subunit 2, Anthracycline-associated resistance ARX, Ubiquitin-like 1-activating enzyme E1B, Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7H8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBA2(10054)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SAE2 in 10 µg of Neuro-2a cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1