MABE881
Anti-26S proteasome regulatory subunit RPN11, clone 7C7.1 Antibody
clone 7C7.1, from mouse
Sinonimo/i:
26S proteasome regulatory subunit RPN11, 26S proteasome-associated PAD1 homolog 1, 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 14
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7C7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSMD14(10213)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected 26S proteasome regulatory subunit RPN1 in 10 µg of HT-1080 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1