MABE340-AF555
Anti-MDM2 Antibody, clone IF2, Alexa Fluor™ 555 Conjugate
clone IF2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 555
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase Mdm2, Double minute 2 protein, Hdm2, Oncoprotein Mdm2, p53-binding protein Mdm2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 555
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IF2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MDM2(4193)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. Nos. MABE340 & OP46) is shown to be suitable also for immunohistochemistry and Western blotting applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Apoptosis - Additional
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected MDM2 in HepG2 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2