MABE2036
Anti-PADI2/PAD2 Antibody, clone DN2
Sinonimo/i:
PAD2, Peptidylarginine deiminase 2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DN2, monoclonal
PM
observed mol wt ~80 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rabbit
Confezionamento
antibody small pack of 100
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rabbit ... PADI2(100357368)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with full-length, recombinant, Human PADI2/PAD2.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected full-length, recombinant, Human PADI2/PAD2.
Tested Applications
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Immunohistochemistry applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods. 405:15-22).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Western Blotting applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods. 405:15-22; Bawadekar, M., et al. (2017). J Autoimmun. 80:39-47).
ELISA Analysis: A representative lot detected PADI2/PAD2 in ELISA applications (Damgaard, D., et al. (2014). J Immunol Methods.;405:15-22; Damgaard, D., et al. (2016). Rheumatology (Oxford). 55(5):918-27).
Multiplexing: A representative lot detected PADI2/PAD2 in Multiplexing applications (Vejlstrup, A., et al. (2019). J Inflamm Res. 29:12:137-144).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1