MABE1985
Anti-Gemin5 Antibody, clone 1E12
Sinonimo/i:
Gem-associated protein 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E12, monoclonal
PM
calculated mol wt 168.59 kDa
observed mol wt ~170 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human, human, monkey
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GEMIN5(25929)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in COS-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Gemin5 in COS-7 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Gemin5 in HeLa cell lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Gemin5 in Immunocytochemistry application (Hao, L.T., et al. (2007). BMC Cell Biol. 8; 28; Schilling, M., et al. (2021). Cell Rep. 35(12); 109277).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Gemin5 in Western Blotting applications (Hao, L.T., et al. (2007). BMC Cell Biol. 8; 28).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1