MABE1823
Anti-AsCpf1 Antibody, clone 3D3-F7
clone 3D3-F7, from mouse
Sinonimo/i:
EC 3.1.27.2, AsCpf1, CRISPR-associated endonuclease Cpf1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D3-F7, monoclonal
Reattività contro le specie
bacteria, Acidaminococcus
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected AsCpf1 in lysate from HEK293 cells expressing HA-tagged AsCpf1.