MABE148
Anti-HMGB1 Antibody, clone HMG1-5H6
clone HMG1-5H6, from hamster
Sinonimo/i:
High mobility group protein 1, Sulfoglucuronyl carbohydrate binding protein, high mobility group box 1, high-mobility group (nonhistone chromosomal) protein 1, high-mobility group box 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
hamster
Livello qualitativo
100
300
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HMG1-5H6, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HMGB1(3146)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected HMGB1 in RAW264.7 cells treated with Cytofix/Cytoperm. (Image courtesy of Dr. Hideo Yagita, Juntendo University School of Medicine.)
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected HMGB1 on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
NIH/3T3 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1