MABE121
Anti-SMARCA4 Antibody, clone 20C3.2
clone 20C3.2, from mouse
Sinonimo/i:
Transcription activator BRG1, ATP-dependent helicase SMARCA4, BRG1-associated factor 190A, BAF190A, Mitotic growth and transcription activator, Protein BRG-1, Protein brahma homolog 1, SNF2-beta, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulato
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
20C3.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMARCA4(6597)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected SMARCA4 in HeLa and A431 cells.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SMARCA4 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa nuclear extract
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1