MABD94
Anti-SOX-15 Antibody, clone 1A2.1
clone 1A2.1, from mouse
Sinonimo/i:
SOX-12, SOX-20, SOX-26, SOX-27
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX12(6666)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1