MABD390
Anti-SPRY1 Antibody, clone 7E6.2
culture supernatant, clone 7E6.2, from mouse
Sinonimo/i:
Protein sprouty homolog 1, Spry-1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7E6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPRY1(10252)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this hybridoma culture supernatant detected SPRY1 in 10 µg of HepG2 human hepatocellular carcinoma cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2