MABD122C3
Anti-CD73 Antibody, clone AA60-E3-3, Cy3 Conjugate
clone AA60-E3-3, from mouse, CY3 conjugate
Sinonimo/i:
CD-73, 5′-nucleotidase, 5′-NT, ecto-5′-nucleotidase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AA60-E3-3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (immunogen homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NT5E(4907)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Mesenchymal Stem Cells
Qualità
Immunocytochemical analysis: A 1:100 dilutions of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose and bone marrow mesenchymal stem cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2