MABC785
Anti-SOX9 Antibody, clone 4B7.1
clone 4B7.1, from mouse
Sinonimo/i:
Transcription factor SOX-9, Sex-determining region Y-box 9 protein, SRY-related HMG-box gene 9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4B7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX9(6662) , SRA1(10011)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SOX9 in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1