MABC615
Anti-TNFα Receptor Antibody, clone 13F9.1
clone 13F9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, Tumor necrosis factor receptor 1, TNF-R1, Tumor necrosis factor receptor type I, TNF-RI, TNFR-I, p55, p60, CD120a, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 1A, membrane form, Tumor necrosis f
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13F9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNF(7124)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TNFα Receptor in human colon tissue and human colon cancer cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TNFα Receptor in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1