MABC539
Anti-SFRP2 Antibody, clone 80.8.6, azide free
clone 80.8.6, from mouse
Sinonimo/i:
Secreted frizzled-related protein 2, FRP-2, sFRP-2, Secreted apoptosis-related protein 1, SARP-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
80.8.6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SFRP2(6423)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SFRP2 in human prostate and human breast cancer tissue.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2