MABC290
Anti-PDL-1/CD274 Antibody, clone 3F2.1
clone 3F2.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Programmed cell death 1 ligand 1, PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PDL-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD274(29126)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDL-1/CD274 in 10 µg of human skeletal muscle tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1