MABC173
Anti-Rab27B, clone 6C10.1 Antibody
clone 6C10.1, from mouse
Sinonimo/i:
Ras-related protein Rab-27B, C25KG
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB27B(5874)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Rab27B in 10 µg of human prostate tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1