MABC1702
Anti-PDGF-BB Antibody, clone 6A9.9.11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A9.9.11, monoclonal
PM
calculated mol wt 27.28 kDa
observed mol wt ~12 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
Internal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting with recombinant human PDGF-BB.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected human recombinant PDGF-BB.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected PDGF-BB in human placenta tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2