MABC1691M
Anti-BLUE Antibody, clone 2D2-F11
clone 2D2-F11, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D2-F11, monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BLUE-stained marker protein standards.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1