MABC1690H
Anti-RAINBOW Antibody, HRP conjugated
from mouse, peroxidase conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Secondary & Control Antibodies
Western Blotting Analysis: A 1:500 and 1:1,000 dilution from a representative lot detected protein standard.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:10,000; 1:20,000; 1:40,000; 1:80,000 dilution of this antibody detected Remzaol-dye prestained protein standards.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash