MABC155
Anti-KIF3A Antibody, clone 4F9.1
clone 4F9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Microtubule plus end-directed kinesin motor 3A, KIF3A, Kinesin-like protein KIF3A
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIF3A(11127)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected KIF3A in human cerebellum and human cerebral cortex tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected KIF3A in 10 µg of mouse cerebellum tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1