MABC1213
Anti-AMHR2 Antibody, clone 10H8.1
clone 10H8.1, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-Muellerian hormone type-2 receptor, Anti-Muellerian hormone type II receptor, AMH type II receptor, MIS type II receptor, MISRII, MRII
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H8.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AMHR2(269)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected AMHR2 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1