MABC1187
Anti-Apaf-1 Antibody, clone 18H2
clone 18H2, from rat
Sinonimo/i:
Apoptotic protease-activating factor 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
18H2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APAF1(317)
mouse ... Apaf1(11783)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Apaf-1 in Western Blotting applications (Marsden, V.S., et. al. (2006). Blood. 107(5):1872-7).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Apaf-1 in 10 mg of SH-SY5Y cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2